Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98%
Produktkod. p-7082277
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
Produktkod. 15464079
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61482.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues | CAS: 152121-47-6 | C21H16FN3OS, C21H16FN3OS | 377.44 g/mol
Mycket specifik ny hämmare av p38-kinas- och MAP-kinashomologer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152121-47-6
Molekylformel C21H16FN3OS, C21H16FN3OS
Synonym 4-(4-fluorfenyl)-2-(4-metylsulfinylfenyl)-5-(4-pyridyl)imidazol
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vit till off-white
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Mycket specifik ny hämmare av p38-kinas- och MAP-kinashomologer
Analysera 98%
Formel vikt 377,44 g/mol
Smältpunkt 235 °C till 247 °C
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI-nyckel CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N
LEDER CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC-namn 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 377.44
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.