Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 203580 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18789896
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18789896 10 mg
1 options
Produktkod. 18789896 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1402/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 SEK
    4105.50 SEK / 10mg
    Save 239.50 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective inhibitor of p38 MAPK; water-soluble
Water-soluble salt of SB 203580 (Cat. No. 1202). Selective inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinase (IC50 values are 50 and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Displays 100-500-fold selectivity over LCK, GSK3β and PKBα. Shown to inhibit interleukin-2-induced T cell proliferation, cyclooxygenase-1 and -2, and thromboxane synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 203580 hydrochloride
CAS 869185-85-3
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C21H17ClFN3OS
Formel vikt 413.89
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 413.90