Läs mer
SB 203580 Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30424510
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424510 10 mg
30414831 50 mg
30411094 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS15505810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869185-85-3
Molekylformel C21H16FN3OS . HCl
Molekylvikt (g/mol) 413.9
Synonym 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Hydrochloride (1:1), 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Monohydrochloride (9CI), SB 203580 Hydrochloride
IUPAC-namn 4-[4-(4-fluorfenyl)-2-(4-metylsulfinylfenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridin; hydroklorid
LEDER Cl.CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-(4-Fluorophenyl)-2-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
Formel vikt 413.0765