Läs mer
SB-203580, TRC
Produktkod. 30411474
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30411474 1 mg
1 options
Produktkod. 30411474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1546001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-203580
CAS 152121-47-6
Molekylformel C21 H16 F N3 O S
Kvantitet 1 mg
Synonym SB 203580
InChI formel InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
LEDER CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
IUPAC-namn 4-[4-(4-fluorfenyl)-2-(4-metylsulfinylfenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 377.43
Formel vikt 377.0998