Läs mer
SB-203580, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-203580 |
| CAS | 152121-47-6 |
| Molekylformel | C21 H16 F N3 O S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SB 203580 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CS(=O)c1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-fluorfenyl)-2-(4-metylsulfinylfenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.43 |
| Formel vikt | 377.0998 |