missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ SB 204741
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001241
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001241 10 mg
18045292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001241 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1372/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent, selective 5-HT2B antagonist

Potent and selective 5-HT2B receptor antagonist (pA2 = 7.95). Displays ≥ 135-fold selectivity over 5-HT2C (pKi = 5.82), 5-HT2A (pKi < 5.2), 5-HT1A, 1D, 1E, 5-HT3 and 5-HT4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 152239-46-8
Molekylformel C14H14N4OS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SB 204741
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 286.35
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 286.353
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.