Läs mer
SB 204990, MedChemExpress
Produktkod. 16479597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479597 5 mg
16427058 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 204990
CAS 154566-12-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22Cl2O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.89 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (64.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C[C@]1(O)C(O[C@H](CCCCCCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 389.27
Formel vikt 389.27
Procent renhet 95.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism