Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 216641 hydrochloride
Beskrivning
A selective h5-HT1B antagonist with approximately 25-fold selectivity over h5-HT1D and little or no affinity for a range of other receptor types.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 216641 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 523.03 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.03 |