Läs mer
SB-222200, MedChemExpress
Produktkod. 16476768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16476768 10 mg
1 options
Produktkod. 16476768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1572210mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-222200
CAS 174635-69-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24N2O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
LEDER O=C(C1=C(C)C(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)N[C@H](C4=CC=CC=C4)CC
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Formel vikt 380.48
Procent renhet 98.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation