Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 222200
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Potent and selective non-peptide NK3 receptor antagonist (Ki values are 4.4, > 100,000 and 250 nM for human NK3, NK1 and NK2 receptors respectively). Antihypertensive in vivo. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 222200 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 380.48 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.491 |