missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SB-224289 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SB-224289 hydrochloride is a selective 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-224289 hydrochloride |
| CAS | 180084-26-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H33ClN4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SB-224289A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (25.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(C3=NOC(C)=N3)C=C2C)C=C1)N4CCC5=C4C=C6C(OCC67CCN(C)CC7)=C5.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.08 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?