Learn More
SB 225002, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
15496869 10 mg 10mg
15486869 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15496869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65387.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
En potent, selektiv och kompetitiv antagonist av den G-proteinkopplade receptorn CXCR2
SB 225002 är en selektiv icke-peptid CXCR2-hämmare som undertrycker IL-8-inducerad neutrofil kemotaxi och marginering. Dessutom minskar SB 225002 MPO-aktivitet, IL-1β , MIP-2 och keratinocythärledda kemokinnivåer (KC). Ytterligare studier tyder på att SB 225002 minskar uttrycket av vaskulär endotelial tillväxtfaktor, inducerbar NOS (NO-syntas) och Cox-2 (cyklooxygenas-2-proteiner) i kolonvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182498-32-4
Molekylformel C13H10BrN3O4
Synonym 1-(2-bromfenyl)-3-(2-hydroxi-4-nitrofenyl)karbamid
Spécification
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En potent, selektiv och kompetitiv antagonist av den G-proteinkopplade receptorn CXCR2
Formel vikt 352,10 g/mol
Känslighet Fuktkänslig
Löslighet Löslig till 100 mM i DMSO och till 50 mM i etanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.