Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SB 225002
Produktkod. p-7082458
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
Produktkod. 15486869
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65387.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A potent, selective and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2
SB 225002 är en selektiv icke-peptid CXCR2-hämmare som undertrycker IL-8-inducerad neutrofil kemotaxi och marginering. Dessutom minskar SB 225002 MPO-aktivitet, IL-1β , MIP-2 och keratinocythärledda kemokinnivåer (KC). Ytterligare studier tyder på att SB 225002 minskar uttrycket av vaskulär endotelial tillväxtfaktor, inducerbar NOS (NO-syntas) och Cox-2 (cyklooxygenas-2-proteiner) i kolonvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182498-32-4
Molekylformel C13H10BrN3O4
Synonym 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Yellow
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2
Formel vikt 352.10g/mol
Känslighet Moisture Sensitive
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.