Läs mer
SB 225002, TRC
Produktkod. 30412882
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30412882 500 mg
1 options
Produktkod. 30412882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS154620500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Molekylformel C13 H10 Br N3 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
InChI formel InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
LEDER Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-(2-bromofenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrofenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 352.14
Formel vikt 350.9855