missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 239063

Beskrivning
Potent and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50 = 44 nM for p38α). Displays > 220-fold selectivity over ERK, JNK1 and other kinases; ∽ 3-fold more selective than SB 203580 (Cat. Nos. 1202 and 1402). Reduces inflammatory cytokine production and is neuroprotective following oral administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 239063 |
| CAS | 193551-21-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H21FN4O2 |
| Formel vikt | 368.41 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.41 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?