Läs mer
SB 242084 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16465668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465668 10 mg
16418367 5 mg
16411837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16465668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13409A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SB 242084 hydrochloride is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
SB 242084 hydrochloride is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 242084 dihydrochloride
CAS 1049747-87-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21Cl3N4O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125.5 mg/mL (268.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(N1CCC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2)NC3=CC=C(OC4=CC=CN=C4C)N=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 467.78
Formel vikt 467.78
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation