Läs mer
SB 242084, MedChemExpress
Beskrivning
SB 242084 is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 242084 |
| CAS | 181632-25-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19ClN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (111.43 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2)NC3=CC=C(OC4=CC=CN=C4C)N=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.85 |
| Formel vikt | 394.85 |
| Visa mer |