Läs mer
SB 242084, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 242084 |
| CAS | 181632-25-7 |
| Molekylformel | C21 H19 Cl N4 O2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2,3-dihydro-5-methyl-N-[6-[(2-methyl-3-pyridinyl)oxy]-3-pyridinyl]-1H-indole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClN4O2.2ClH/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-5-methyl-N-[6-(2-methylpyridin-3-yl)oxypyridin-3-yl]-2,3-dihydroindole-1-carboxamide;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.78 |
| Formel vikt | 466.073 |