Läs mer
SB 242235, MedChemExpress
Produktkod. 16497498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497498 10 mg 10mg
16423527 50 mg -
16419987 5 mg -
16407466 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497498 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18306
MedChemExpress SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
SB-242235 is a potent and selective p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of 1.0 μM in primary human chondrocytes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 242235
CAS 193746-75-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20FN5O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (135.83 mM)
LEDER COC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCNCC4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 353.39
Formel vikt 353.39
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease