Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 258585 hydrochloride
Beskrivning
Potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (pKi = 8.6); displays > 160-fold selectivity over other 5-HT receptor subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 258585 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 523.82 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.814 |