Läs mer
SB 258719, MedChemExpress
Beskrivning
SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 258719 |
| CAS | 195199-95-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H30N2O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (738.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC(C)=C1)(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.51 |
| Formel vikt | 338.51 |
| Visa mer |