Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 269970 hydrochloride
Beskrivning
Potent and selective 5-HT7 receptor antagonist (pKi values are 8.9, 7.2 and 6.0 for 5-HT7A, 5-HT5A and 5-HT1B and < 6.0 for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT4 and 5-HT6 receptors respectively). Brain penetrant in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 269970 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 388.95 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.951 |