Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 277011A dihydrochloride
Beskrivning
Selective dopamine D3 receptor antagonist (pKi values are 8.0, 6.0, 5.0 and <5.2 for D3, D2, 5-HT1D and 5-HT1B respectively). Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 277011A dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 511.49 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.491 |