Läs mer
SB 334867, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| CAS | 792173-99-0 |
| Molekylformel | C17H13N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SB 334867, N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl Urea |
| LEDER | Cc1oc2cc(NC(=O)Nc3ccnc4cccnc34)ccc2n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.32 |