Läs mer
SB-366791, MedChemExpress
Produktkod. 16471277
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471277 50 mg -
16457767 5 mg -
16453286 25 mg -
16435786 100 mg 100mg
16405048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16471277 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12245
MedChemExpress SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
SB-366791 is a potent and selective vanilloid receptor (VR1/TRPV1) antagonist (IC50=5.7 nM). SB-366791 can be used for the research of inflammation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-366791
CAS 472981-92-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14ClNO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (347.54 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=CC(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 287.74
Formel vikt 287.74
Procent renhet 98.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death