Läs mer
SB-399885 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16453798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16453798 10 mg
16450177 50 mg
16442866 25 mg
16406527 5 mg
16404856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103099
MedChemExpress SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
SB-399885 hydrochloride is a 5-HT6 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-399885 hydrochloride
CAS 402713-81-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22Cl3N3O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCNCC2)=C1)(NC3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3OC)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 482.81
Formel vikt 482.81
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation