Läs mer
SB 3CT, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 3CT |
| CAS | 292605-14-2 |
| Molekylformel | C15H14O3S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [[(4-Phenoxyphenyl)sulfonyl]methyl]thiirane, 2-(((4-Phenoxyphenyl)sulfonyl)methyl)thiirane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 |