Läs mer
R&D Systems™ SB 4
Beskrivning
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole |
| CAS | 100874-08-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C14H10BrNOS |
| Formel vikt | 320.2 |
| Produkttyp | Agonist |
| Renhet | 99% |