Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 408124
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001378
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001378 10 mg
1 options
Produktkod. 30001378 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1963/10
Selective non-peptide OX1 antagonist
Selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 21.7 and 1405 nM for human OX1 and OX2 receptors respectively). Blocks orexin-A induced grooming following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 408124
CAS 288150-92-5
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C19H18F2N4O
Formel vikt 356.37
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 356.377