Läs mer
SB 415286, MedChemExpress
Beskrivning
SB 415286 is a potent and selective cell permeable inhibitor of GSK-3α, with an IC50 of 77.5 nM, and a Ki of 30.75 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 415286 |
| CAS | 264218-23-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10ClN3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (277.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1)=C2C3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O)NC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.72 |
| Formel vikt | 359.72 |
| Visa mer |