Läs mer
SB-423562, MedChemExpress
Produktkod. 16456318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456318 10 mg 10mg
16408907 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16456318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
SB-423562 is a short-acting calcium-sensing receptor (CaR) antagonist. SB-423562 has the potential for osteoporosis research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-423562
CAS 351490-27-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H32N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (11.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC(C=CC=C3)=C3C2)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 436.54
Formel vikt 436.54
Procent renhet 99.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation