Läs mer
SB-431542, MedChemExpress
Beskrivning
SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-431542 |
| CAS | 301836-41-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H16N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (650.38 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.17 mg/mL (29.06 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=C4OCOC4=C3)=C(N2)C5=NC=CC=C5)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.39 |
| Formel vikt | 384.39 |
| Visa mer |