Läs mer
SB 431542, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 431542 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26) |
| Formel vikt | 384.1222 |
| Procent renhet | >95% |