Läs mer
SB-505124, MedChemExpress
Beskrivning
SB-505124 is a selective inhibitor of TGF-β Receptor type I receptors (ALK4, ALK5, ALK7), with IC50s of 129 nM and 47 nM for ALK4, ALK5, respectively, but it does not inhibit ALK1, 2, 3, or 6.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-505124 |
| CAS | 694433-59-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 113.33 mg/mL (337.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=CC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N=C(C(C)(C)C)N2)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.4 |
| Formel vikt | 335.4 |
| Visa mer |