missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SB 525334, MedChemExpress

Produktkod. 16454948
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454948 10 mg
16421197 50 mg
16435726 100 mg
16457687 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16454948 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12043

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.

SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SB 525334
CAS 356559-20-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C
Molekylvikt (g/mol) 343.42
Formel vikt 343.42
Procent renhet 95.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.