Läs mer
SB 525334, MedChemExpress
Beskrivning
SB 525334 is a potent and selective transforming growth factor β1 receptor (ALK5) inhibitor with an IC50 of 14.3 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 525334 |
| CAS | 356559-20-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21N5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (291.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C1=NC(C2=CC=CC(C)=N2)=C(C3=CC=C4N=CC=NC4=C3)N1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.42 |
| Formel vikt | 343.42 |
| Visa mer |