Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 590885
Produktkod. 18056012
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18056012 10 mg
1 options
Produktkod. 18056012 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2650/10
Potent B-Raf inhibitor
Potent B-Raf inhibitor (Kd = 0.3 nM). Selective for B-Raf against 46 other kinases (Ki app values are 0.16 and 1.72 nM for B-Raf and c-Raf respectively). Decreases anchorage-independent growth of melanoma cell lines. Inhibits ERK phosphorylation and proliferation in tumor cells expressing B-RafV600E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405554-55-4
Molekylformel C27H27N5O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 590885
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 453.54
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 453.55