Läs mer
SB-616234-A, MedChemExpress
Beskrivning
SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-616234-A |
| CAS | 908601-49-0 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H36ClN5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.11 |
| Formel vikt | 574.11 |
| Visa mer |