Läs mer
SB-674042, MedChemExpress
Beskrivning
SB-674042 is a potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-674042 |
| CAS | 483313-22-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21FN4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (55.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=C(C2=C(C(N3[C@H](CC4=NN=C(C5=CC=CC=C5)O4)CCC3)=O)N=C(C)S2)C=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.51 |
| Formel vikt | 448.51 |
| Visa mer |