missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ SB 674042
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30002039
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002039 10 mg
30002047 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30002039 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4673/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective non-peptide OX1 antagonist

Potent and selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist (Kd = 3.76 nM). Exhibits 100-fold selectivity for OX1 over OX2 receptors. Has no effect at serotonergic, dopaminergic, adrenergic or purinergic receptors. Inhibits orexin 1-induced Ca2+ mobilization in CHO-DG44 cells stably transfected with the OX1 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 483313-22-0
Molekylformel C24H21FN4O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SB 674042
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 448.51
Molekylvikt (g/mol) 448.516
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.