Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 699551
Beskrivning
Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB 699551 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 584.66 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 584.67 |