Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 699551
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004792
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18004792
Brand: Tocris Bioscience™ 3188/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective 5-ht5a antagonist
Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864741-95-7
Molekylformel C34H47Cl2N3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 699551
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 584.66
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 584.67