Läs mer
SB-705498, MedChemExpress
Beskrivning
SB-705498 is a potent, selective and orally bioavailable transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor antagonist with a pIC50 of 7.1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB-705498 |
| CAS | 501951-42-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16BrF3N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (232.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC=CC=C1NC(N[C@@H]2CCN(C3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.23 |
| Formel vikt | 429.23 |
| Visa mer |