Läs mer
SB-772077B dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16486917
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16486917 5 mg
1 options
Produktkod. 16486917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108518
MedChemExpress SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
SB-772077B dihydrochloride is an aminofurazan-based Rho kinase (ROCK) inhibitor with IC50s of 5.6 nM and 6 nM toward ROCK1 and ROCK2, respevtively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB-772077B dihydrochloride
CAS 607373-46-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H20Cl2N8O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (240.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 38.33 mg/mL (92.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER [H]Cl.O=C(C1=CN=CC2=C1N(CC)C(C3=NON=C3N)=N2)N4C[C@@H](N)CC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 415.28
Formel vikt 415.28
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation