Läs mer
SB225002, MedChemExpress
Produktkod. 16493177
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493177 50 mg 50mg
16497146 100 mg -
16491226 200 mg -
16449687 5 mg -
16427158 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493177 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1671150mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB225002
CAS 182498-32-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10BrN3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br
Molekylvikt (g/mol) 352.14
Formel vikt 352.14
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation