Läs mer
SB269652, MedChemExpress
Produktkod. 16447817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447817 5 mg
1 options
Produktkod. 16447817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SB269652 is the first drug-like allosteric modulator of the dopamine D2 receptor (D2R); a new chemical probe that can differentiate D2R monomers from dimers or oligomers depending on the observed pharmacology.
SB269652 is the first drug-like allosteric modulator of the dopamine D2 receptor (D2R)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB269652
CAS 215802-15-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30N4O
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)N[C@H]3CC[C@H](CCN(CC4)CC5=C4C=CC(C#N)=C5)CC3
Molekylvikt (g/mol) 426.55
Formel vikt 426.55
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation