missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SB290157 trifluoroacetate, MedChemExpress

Produktkod. 16402756
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16402756

Brand: Medchem Express HY101502A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.

SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SB290157 trifluoroacetate
Fysisk form Powder
CAS 1140525-25-2
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29F3N4O6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (237.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (189.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 526.51
Formel vikt 526.51
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.