Läs mer
SB290157 trifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivning
SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB290157 trifluoroacetate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1140525-25-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29F3N4O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (237.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (189.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Visa mer |