Läs mer
SB290157 trifluoroacetate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099252
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. 16443398
Brand: Medchem Express HY101502A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.
SB290157 trifluoroacetate is a potent and selective C3a receptor antagonist with an IC50 of 200 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB290157 trifluoroacetate
Fysisk form Powder
CAS 1140525-25-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29F3N4O6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (237.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (189.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER N=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 526.51
Formel vikt 526.51
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.