Läs mer
SB297006, MedChemExpress
Beskrivning
SB297006 is a CCR3 antagonist, which significantly inhibits proliferation and neurosphere formation in CCL11-treated neural progenitor cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SB297006 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58816-69-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N2O5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (438.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCC)[C@H](CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)NC(C2=CC=CC=C2)=O |
| Visa mer |